Chloramphenicol Palmitate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: D-(-)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol Palmitate, 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)-2-propyl]acetamide Palmitate
C3258-200MG C3258-1G C3258-5G
TCIAC3258-200MGEA 22 EUR InStock
TCIAC3258-200MG TCIAC3258-1G TCIAC3258-5G
Chloramphenicol Palmitate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chloramphenicol Palmitate
Formule: C₂₇H₄₂Cl₂N₂O₆
MW: 561,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083597
Numéro CAS: 530-43-8
EINECS: 208-477-9
Merck Index: 14,02077
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 91.0 to 96.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +20.5 to +25.4 deg (C=2, EtOH (99.5))
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité