Acide 3-chloro-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3261-1G C3261-5G
TCIAC3261-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAC3261-1G TCIAC3261-5G
Acide 3-chloro-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chloro-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00179306
Numéro CAS: 3260-93-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfe61a5b7f464760082274e364651478192a3a15&vid=bfe61a5b7f464760082274e364651478192a3a15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité