4-Chloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3262-1G C3262-5G
TCIAC3262-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC3262-1G TCIAC3262-5G
4-Chloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine ≥97.0% (par GC)
4-Chloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,61 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153105
Numéro CAS: 1701-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02c4f3c3f5d9581ee6c808d607c26bfe39176fd8&vid=02c4f3c3f5d9581ee6c808d607c26bfe39176fd8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité