Calcium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Calcium(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Calcium bis(trifluoromethanesulphonimide), Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide calcium(II) salt, Calcium(II) triflimide, Calcium triflimide
C3263-1G C3263-5G
TCIAC3263-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAC3263-1G TCIAC3263-5G
Calcium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₄CaF₁₂N₂O₈S₄
MW: 600,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD14156019
Numéro CAS: 165324-09-4
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité