4-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-ethoxybenzeneboronic acid
C3267-200MG C3267-1G
TCIAC3267-200MGEA 19.8 EUR InStock
TCIAC3267-200MG TCIAC3267-1G
4-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BClO₃
MW: 200,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094940
Numéro CAS: 850568-80-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0b0857eb0d0fb68e3cd3bf9a4207b19e444af12&vid=b0b0857eb0d0fb68e3cd3bf9a4207b19e444af12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité