4'-Cyano-4-decyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3269-1G C3269-5G
TCIAC3269-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAC3269-1G TCIAC3269-5G
4'-Cyano-4-decyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
4'-Cyano-4-decyloxybiphenyl
Formule: C₂₃H₂₉NO
Numéro MDL: MFCD01218034
Numéro CAS: 70247-25-5
EINECS: 274-495-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 79.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité