2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3275-1G C3275-5G
TCIAC3275-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC3275-1G TCIAC3275-5G
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClFN
Point d'ébullition: 92°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06658238
Numéro CAS: 34552-15-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité