Carbamate de tert-butyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Carbamic acid tert-butyl ester
173450010 173450050 173450250
ACRO173450010EA 22.1 EUR InStock
ACRO173450010 ACRO173450050 ACRO173450250
Carbamate de tert-butyle 98%
Carbamate de tert-butyle
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point de fusion: 105…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007962
Numéro CAS: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité