3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C3279-1G C3279-5G
TCIAC3279-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAC3279-1G TCIAC3279-5G
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BClO₄
Numéro MDL: MFCD06659874
Numéro CAS: 603122-82-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4f31663711f016efa68543506d0a59c464b5de0&vid=e4f31663711f016efa68543506d0a59c464b5de0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité