Acide 2-chloro-4-iodobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C3281-1G C3281-5G
TCIAC3281-1GEA 44 EUR InStock
TCIAC3281-1G TCIAC3281-5G
Acide 2-chloro-4-iodobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-chloro-4-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄ClIO₂
MW: 282,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863523
Numéro CAS: 145343-76-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité