5-Fluoropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3286-1G C3286-5G
TCIAC3286-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC3286-1G TCIAC3286-5G
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
Numéro MDL: MFCD08741371
Numéro CAS: 327056-62-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité