3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzoic acid
C3287-1G C3287-5G
TCIAC3287-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC3287-1G TCIAC3287-5G
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD07363791
Numéro CAS: 871329-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcd2c81fda0a20d2c4bca256ecd99f40d5017866&vid=dcd2c81fda0a20d2c4bca256ecd99f40d5017866&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité