2'-Chloro-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3289-1G C3289-5G
TCIAC3289-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC3289-1G TCIAC3289-5G
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC)
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00052836
Numéro CAS: 23082-50-0
EINECS: 245-421-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité