2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3295-25G C3295-5G
TCIAC3295-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAC3295-25G TCIAC3295-5G
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Formule: C₄H₃Cl₂NS
MW: 168,0443 g/mol
Point de fusion: 35°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01073549
Numéro CAS: 105827-91-6
EINECS: 429-830-5
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité