2'-Chloro-5'-fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3297-1G C3297-5G
TCIAC3297-1GEA 33 EUR InStock
TCIAC3297-1G TCIAC3297-5G
2'-Chloro-5'-fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
2'-Chloro-5'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Numéro MDL: MFCD00042574
Numéro CAS: 2965-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d86af3b98c9484bcaffd28f9a5f11451243dfc5c&vid=d86af3b98c9484bcaffd28f9a5f11451243dfc5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité