4'-Chloro-3'-fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
C3298-1G C3298-5G
TCIAC3298-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC3298-1G TCIAC3298-5G
4'-Chloro-3'-fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Chloro-3'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115858
Numéro CAS: 151945-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité