5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C3301-1G C3301-5G
TCIAC3301-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAC3301-1G TCIAC3301-5G
5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formule: C₁₀H₁₄BClO₂S
Numéro MDL: MFCD08063140
Numéro CAS: 635305-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3e5b0386ee56e3bb9c7152eaf70f07ebb2fb961&vid=d3e5b0386ee56e3bb9c7152eaf70f07ebb2fb961&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité