(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride ≥96.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C3303-5G C3303-25G
TCIAC3303-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC3303-5G TCIAC3303-25G
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride ≥96.0% (par azote total et analyse par titration)
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride
Formule: C₈H₁₈Cl₂N₂O₄S₂
Numéro MDL: MFCD00012490
Numéro CAS: 32854-09-4
EINECS: 251-261-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01686194c34364a5ee3635d0d951765d2f200858&vid=d27273308284766b9978d8a5aa9957de950f3d8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -39.0 to -43.0 deg (C=2,MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité