3-Chloro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
C3307-5G C3307-25G
TCIAC3307-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAC3307-5G TCIAC3307-25G
3-Chloro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115854
Numéro CAS: 693245-52-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d8360d242185c8f87b263730b5215bcef3387f&vid=66d8360d242185c8f87b263730b5215bcef3387f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité