(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3309-5G C3309-25G
TCIAC3309-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC3309-5G TCIAC3309-25G
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₁H₂₀BrO₂P
MW: 415,2601 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031698
Numéro CAS: 51114-94-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité