Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC3310-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAC3310-5G TCIAC3310-1G
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
Formule: C₁₈H₂₁OP
MW: 284,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014301
Numéro CAS: 13689-20-8
EINECS: 237-204-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité