6-Chloro-4-quinolinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloroquinolin-4-ol, 6-Chloro-4-hydroxyquinoline
C3312-1G C3312-5G
TCIAC3312-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC3312-1G TCIAC3312-5G
6-Chloro-4-quinolinol ≥98.0% (par GC)
6-Chloro-4-quinolinol
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,60 g/mol
Point de fusion: 269°C
Numéro MDL: MFCD00024011
Numéro CAS: 23432-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098bf7e195ec0ccef1bc38438e83ee6ca1703052&vid=098bf7e195ec0ccef1bc38438e83ee6ca1703052&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité