N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
C3315-1G C3315-5G
TCIAC3315-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAC3315-1G TCIAC3315-5G
N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide
Formule: C₁₄H₁₂ClN₃O₂
MW: 289,72 g/mol
Point de fusion: 250°C
Numéro MDL: MFCD09263704
Numéro CAS: 848133-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db7678b52b074fd5003e1f5e3cae00bf847a16fa&vid=db7678b52b074fd5003e1f5e3cae00bf847a16fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité