5-Chloro-α,α,α,2-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluoro-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
C3317-1G C3317-5G
TCIAC3317-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAC3317-1G TCIAC3317-5G
5-Chloro-α,α,α,2-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-α,α,α,2-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00060655
Numéro CAS: 89634-74-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité