6-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 6-Chloro-4-methylumbelliferone
C3319-1G C3319-5G
TCIAC3319-1GEA 109 EUR InStock
TCIAC3319-1G TCIAC3319-5G
6-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one ≥98.0% (par GC)
6-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Formule: C₁₀H₇ClO₃
MW: 210,62 g/mol
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD00816527
Numéro CAS: 19492-02-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité