4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique) (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
C3320-1G C3320-200MG
TCIAC3320-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAC3320-1G TCIAC3320-200MG
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique) (contains varying amounts of Anhydride)
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BClO₄
MW: 214,4107 g/mol
Numéro MDL: MFCD06801690
Numéro CAS: 874219-45-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité