5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C3326-200MG C3326-1G
TCIAC3326-200MGEA 86.9 EUR InStock
TCIAC3326-200MG TCIAC3326-1G
5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Formule: C₁₃H₁₉ClNO₂P
Numéro MDL: MFCD30725743
Numéro CAS: 1620086-77-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité