Carbamate de tert-butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Carbamic acid tert-butyl ester
B3132-25G B3132-5G
TCIAB3132-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB3132-25G TCIAB3132-5G
Carbamate de tert-butyle ≥98.0% (par GC)
Carbamate de tert-butyle
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007962
Numéro CAS: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a4fbc793c43055e1575c234c01ca7a5ae9c2d1b&vid=4a4fbc793c43055e1575c234c01ca7a5ae9c2d1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité