4-(Chloromethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Chloromethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridine
C3329-200MG C3329-1G
TCIAC3329-200MGEA 79.2 EUR InStock
TCIAC3329-200MG TCIAC3329-1G
4-(Chloromethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (par GC)
4-(Chloromethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂
MW: 218,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD24464190
Numéro CAS: 83799-54-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité