(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
C3331-1G C3331-5G
TCIAC3331-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC3331-1G TCIAC3331-5G
(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile ≥98.0% (par GC)
(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
Formule: C₄H₆ClNO
MW: 119,5500 g/mol
Point d'éclair: 111°C
Numéro MDL: MFCD00273363
Numéro CAS: 127913-44-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -14.0 deg (neat)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité