3-Chloro-p-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-4-methylphenol, 1-Chloro-3-hydroxy-6-methylbenzene
C3333-5G C3333-25G
TCIAC3333-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC3333-5G TCIAC3333-25G
3-Chloro-p-crésol ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-p-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 228°C
Numéro MDL: MFCD00060319
Numéro CAS: 615-62-3
EINECS: 210-439-1
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91b58a9e5b03d37f2803ddfe37a77d61f7cd9956&vid=91b58a9e5b03d37f2803ddfe37a77d61f7cd9956&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité