4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3334-25G C3334-5G
TCIAC3334-25GEA 330 EUR InStock
TCIAC3334-25G TCIAC3334-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134231
Numéro CAS: 18349-11-6
EINECS: 242-225-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité