2'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3336-1G C3336-5G
TCIAC3336-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAC3336-1G TCIAC3336-5G
2'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone ≥97.0% (par GC)
2'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone
Formule: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,59 g/mol
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00045092
Numéro CAS: 71648-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480a50615e3e53fe36390402379b6651cf323e86&vid=480a50615e3e53fe36390402379b6651cf323e86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité