4-(4-Chlorophenyl)piperidine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3337-1G C3337-5G
TCIAC3337-1GEA 103 EUR InStock
TCIAC3337-1G TCIAC3337-5G
4-(4-Chlorophenyl)piperidine ≥97.0% (par GC)
4-(4-Chlorophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄ClN
MW: 195,69 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD03077010
Numéro CAS: 26905-02-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité