4-Chloro-5'-fluoro-2'-hydroxybenzophenone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzophenone, (4-Chlorophenyl)(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)methanone
C3338-1G C3338-5G
TCIAC3338-1GEA 99 EUR InStock
TCIAC3338-1G TCIAC3338-5G
4-Chloro-5'-fluoro-2'-hydroxybenzophenone ≥97.0% (par GC)
4-Chloro-5'-fluoro-2'-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₈ClFO₂
MW: 250,6500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040948
Numéro CAS: 62433-26-5
EINECS: 263-539-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50cea21fc431f38d94b527bd37e68c3262192c5a&vid=50cea21fc431f38d94b527bd37e68c3262192c5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité