5-Chloro-2-methylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3339-1G C3339-5G
TCIAC3339-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC3339-1G TCIAC3339-5G
5-Chloro-2-methylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
Numéro MDL: MFCD00045599
Numéro CAS: 50712-70-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité