2-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C3351-1G C3351-5G
TCIAC3351-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAC3351-1G TCIAC3351-5G
2-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,6600 g/mol
Numéro MDL: MFCD01568734
Numéro CAS: 111826-11-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité