5-Chloro-2-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifuloromethyl)phenol, 1-Chlor-2-hydroxy-5-(trifluormethyl)benzol, 3-Chloro-4-hydroxybenzotrifluoride, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
C3355-25G C3355-5G
TCIAC3355-25GEA 380 EUR InStock
TCIAC3355-25G TCIAC3355-5G
5-Chloro-2-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00042217
Numéro CAS: 35852-58-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité