2-Chloro-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3362-1G C3362-5G
TCIAC3362-1GEA 33 EUR InStock
TCIAC3362-1G TCIAC3362-5G
2-Chloro-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-9H-carbazole
Formule: C₁₂H₈ClN
MW: 201,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD01444890
Numéro CAS: 10537-08-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d09b211ece65eb21512796e60249eee523ba8318&vid=d09b211ece65eb21512796e60249eee523ba8318&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 247.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité