6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC3366-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAC3366-1G TCIAC3366-5G
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃ClIO
MW: 255,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD07636749
Numéro CAS: 188057-26-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité