5-Chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloropyridine-3-boronic acid Pinacol ester, 2-(5-Chloro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
C3367-200MG C3367-1G
TCIAC3367-200MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAC3367-200MG TCIAC3367-1G
5-Chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798284
Numéro CAS: 865186-94-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité