2-Chloro-4-iodo-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
C3368-1G C3368-5G
TCIAC3368-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAC3368-1G TCIAC3368-5G
2-Chloro-4-iodo-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-iodo-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095293
Numéro CAS: 153034-88-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a047986db5728634e73b9e79d49f0a25cbe80866&vid=a047986db5728634e73b9e79d49f0a25cbe80866&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité