6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C3370-1G C3370-5G
TCIAC3370-1GEA 33 EUR InStock
TCIAC3370-1G TCIAC3370-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD05663807
Numéro CAS: 6188-25-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2745401bded0cd377c84f55537b03aa8e858f139&vid=2745401bded0cd377c84f55537b03aa8e858f139&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité