2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C3381-1G C3381-5G
TCIAC3381-1GEA 77 EUR InStock
TCIAC3381-1G TCIAC3381-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one
Formule: C₄H₂ClFN₂O
Numéro MDL: MFCD01346689
Numéro CAS: 155-12-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d5f6f68e6805835b408ccba1d34fec93ecff267&vid=6d5f6f68e6805835b408ccba1d34fec93ecff267&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité