Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-1-naphtol solution pour western blotting, prêt-à-l'emploi

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAC3384-100MLEA 96.8 EUR InStock
TCIAC3384-100ML
4-Chloro-1-naphtol solution pour western blotting, prêt-à-l'emploi
4-Chloro-1-naphtol


Formule: ClC₁₀H₆OH
MW: 178,62 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003974
Numéro CAS: 604-44-4
EINECS: 210-068-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Peroxidase detection test Extent of coloring same as reference

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité