2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3394-250MG C3394-1G
TCIAC3394-250MGEA 211 EUR InStock
TCIAC3394-250MG TCIAC3394-1G
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine
Formule: C₁₅H₁₃Cl₂NS
MW: 310,24 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD01247123
Numéro CAS: 2765-59-5
EINECS: 220-438-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité