2-Cyanoisonicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyano-4-pyridinecarboxylic acid
C3396-200MG C3396-1G
TCIAC3396-200MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAC3396-200MG TCIAC3396-1G
2-Cyanoisonicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Cyanoisonicotinic acid
Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,1200 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411729
Numéro CAS: 161233-97-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité