3-Cyclohexylthiophene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C3400-1G C3400-5G
TCIAC3400-1GEA 119 EUR InStock
TCIAC3400-1G TCIAC3400-5G
3-Cyclohexylthiophene ≥96.0% (par GC)
3-Cyclohexylthiophene
Formule: C₁₀H₁₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02260242
Numéro CAS: 120659-34-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité