Chloro(hexyl)dimethylsilane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3415-5ML C3415-25ML
TCIAC3415-5MLEA 33 EUR InStock
TCIAC3415-5ML TCIAC3415-25ML
Chloro(hexyl)dimethylsilane ≥96.0% (par GC)
Chloro(hexyl)dimethylsilane
Formule: C₈H₁₉ClSi
MW: 178,78 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Numéro MDL: MFCD01073817
Numéro CAS: 3634-59-1
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité