3-Cyanopyridine-N-oxide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC3416-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAC3416-1G
3-Cyanopyridine-N-oxide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Cyanopyridine-N-oxide
Formule: C₆H₄N₂O
MW: 120,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129037
Numéro CAS: 14906-64-0
EINECS: 238-975-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité